1.11723
NutriSelect® plus Casein-Peptonlecithinpolysorbat-Bouillon (Basis)
NutriSelect® Prime, according to ISO 16212, ISO 18415, ISO 21149 (TAT Broth Base), powder, pack of 500 g
Synonym(e):
TAT-Bouillon
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 18415
ISO 21149 (TAT Broth Base)
according to ISO 16212
Qualitätsniveau
Beschreibung
For sterility tests of viscous or gelatinous materials
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Verpackung
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.3±± 0.2
Anwendung(en)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,9–7,3
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): +
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): +
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob;
Aspergillus und C. albicans bis zu 3 Tage; 20–25 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1