Fortfahren mit
PLAC04310
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Synonym(e):
Ultrafiltrationsscheiben, 1 kDa NMW
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
44.5 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 1 kDa NMWCO, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
44.5 mm
filter diam.
44.5 mm
filtration area
13.4 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Filtercode: PLAC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Ultrafiltrationsscheiben
Setzen Sie Ihre Amicon-Rührzelle mit der Membran Ihrer Wahl zusammen. Geschnittene Ultrafiltrationsmembranscheiben sind als Ultracel-regenerierte Cellulose und Biomax-Polyethersulfon (PES) erhältlich. Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern erhältlich.
Ultracel regenerierte Cellulose-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen von verdünnten Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen sorgt für die höchstmögliche Rückhaltung kombiniert mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für das Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina von stärker konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Durapore PVDF Mikrofiltrations-Membranscheiben sind mit Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm oder 0,45 µm und einem Durchmesser von 63,5 mm oder 75 mm erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
•Folgende Scheibendurchmesser sind u.a. erhältlich: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel-, Durapore- als auch Biomax-Membranen sind in einer Vielzahl an Porengrößen erhältlich, um Ihren Abscheidungsanforderungen zu entsprechen
•Kompatibel mit Amicon-Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Application
1 kDa NMWL, Ultracel aus regenerierter Cellulose, 44,5 mm Durchmesser
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PLAC09005PBGC07610PBCC07610
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
diam.
44.5 mm
diam.
90 mm
diam.
76 mm
diam.
76 mm
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Biomax®
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)