Wichtige Dokumente
1.09743
Supelco
Methyl oleate
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Methyl oleate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-992-5
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
202-210 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChIKey
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 96.0
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Methylelaidat (GC): ≤ 1.0
Methyllinoleat (GC): ≤ 1.0
Methylstearat (GC): ≤ 1.0
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup