Merck
B3271
Methylbehenat
≥98.5% (capillary GC)
Synonym(e):
Docosansäuremethylester, Methyl-behenat, Methyldocosanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)20COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.61
Beilstein/REAXYS Number:
1795147
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-207-8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.5% (capillary GC)
form
powder
mp
54-56 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylbehenat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)