Über diesen Artikel
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
19049-40-2 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4
7778-39-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?