Merck
1.02066
Supelco
Calciumcarbonat
precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Größe auswählen
250 G
€ 52,90
1 KG
€ 132,00
50 KG
€ 4.280,00
€ 52,90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 52,90
1 KG
€ 132,00
50 KG
€ 4.280,00
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-439-9
NACRES:
NA.21
€ 52,90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.2% Substances insoluble in acetic acid
Verlust
≤ 1.0% loss on drying, 200 °C
Partikelgröße
~14 μm (D 50)
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
825 °C (decomposition)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
300‑1400 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Kationenspuren
Al: ≤0.005%
As: ≤0.0004%
Ba:, passes test
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mg and allied cations: ≤1.5%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Comparison of passive targeted delivery of inorganic and organic nanocarriers among different types of tumors.: Diese Studie vergleicht die Effizienz von Nanoträgern auf Basis von Calciumcarbonat bei der gezielten Wirkstoffabgabe bei verschiedenen Tumorarten und liefert Einblicke in ihr Potenzial zur Verbesserung der Wirksamkeit der Krebsbehandlung (Postovalova et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 98,5–100,5 %
Identität: entspricht
In Essigsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,2 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,03 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0.0004 %
Ba (Barium): entspricht
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,2 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,1 %
Magnesium und Alkalimetalle: ≤ 1,5 %
Partikelgröße (d50): ca. 14 µm
Trocknungsverlust (200 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable