Fortfahren mit
1.07209
Wasserstoffperoxid 30 %
(Perhydrol) for analysis EMSURE ISO
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, Perhydrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
€ 51,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. ISO
Quality Level
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMSURE®
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-25.7 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasserstoffperoxid 30 % (EMSURE® Qualität) wird für regulierte Analysen und höchst anspruchsvolle Laboranwendungen eingesetzt. Sie bietet die höchste Qualität und einen unübertroffenen Umfang an Spezifikationen, um eine vollständige Kontrolle der Testbedingungen zu erzielen und Unsicherheiten zu eliminieren. Produkte mit EMSURE® Qualität erfüllen alle internationalen Vorschriften und können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden.
Vorteile der Verwendung von Produkten mit EMSURE® Qualität.
  • Die weltweit umfassendsten Spezifikationen
  • Auf bis zu 70 Parameter getestet
  • Außergewöhnliche Reinheit
  • Sehr niedrige Grenzwerte
  • Größere Genauigkeit und Kontrolle der Analysen
  • Optimiert für höchst kritische und anspruchsvolle Analysen
  • Ideal für die Methodenentwicklung
  • Keine Interferenz oder Kontamination aufgrund von unbekannten Verunreinigungen
Application
Wasserstoffperoxid 30 % EMSURE®, ISO) kann für die Analyse von Quecksilber aus Blutproben mit einem Perkin Elmer, FIMS 100 (engl. flow injection mercury system, Fließinjektion-Quecksilber-System) verwendet werden. Es kann auch zusammen mit Schwefelsäure (Piranha-Lösung) zur Entfernung von organischen und anorganischen Verunreinigungen aus dem Substrat verwendet werden.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07210H1009216763
mp
-25.7 °C
mp
-25.7 °C
mp
-
mp
-
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
agency
reag. ISO
agency
reag. ISO
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/cm3
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid 30 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Cuprizon nach der Mineralisierung von Säure
Photometrische Bestimmung mit Cuprizon nach der Mineralisierung von Säure
Alle Protokolle anzeigen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Carmen Sarcinelli et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress generates reactive oxygen species (ROS) that induce apoptosis if left unabated. To limit oxidative insults, the ER stress PKR-like endoplasmic reticulum Kinase (PERK) has been reported to phosphorylate and activate nuclear factor erythroid 2-related factor 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107209050004027269128661
107209025004022536088020
107209250004022536088075
107209100004022536088044
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Bonjour, Quelle est la différence avec la référence Supelco 1.07298 ? Nous développons une méthode de spéciation de l'Arsenic, et nous rencontrons un problème de pollution en As V, même en utilisant la référence citée ci-dessus.
    1 answer
    1. Both products, 1.07209 and 1.07298, are 30% hydrogen peroxide solutions. The primary difference between them lies in the quality tests conducted before their release, which are detailed in their respective specifications on the product detail pages.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. I'm looking for Hydrogen Peroxide 30% that does not contain any stabilizers. We are using it for ion chromatography test. Can you confirm if 1.07209 Supelco Hydrogen peroxide 30% is free of any stabilizers
    1 answer
    1. Neither this product nor the 107298 product contains stabilizers.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this w/w or w/v?
    1 answer
    1. This product is a 30% w/w solution in water.