Fortfahren mit
1.04390
n-Heptan
greener alternative
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
Heptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥99.3% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv®-Lösungsmittel weisen ein hohes Maß an UV-Durchlässigkeit, eine geringe Partikelzahl, Acidität und Alkalinität sowie ein geringes Maß an Abdampfrückstand auf. Dadurch eignen sie sich für reproduzierbare Trennungen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel im Vergleich zu Hexan und entspricht daher dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Application
Für U/HPLC- und LC-MS/MS-Anwendungen vorgesehen.
Auch der Einsatz als Komponente von Extraktionsmischung beim Untersuchen auf Drogenkonsum in Urinproben mittels GC-MS wurde berichtet.
Features and Benefits
  • Für UHPLC-MS und UHPLC-UV eignungsgeprüft und spezifiziert: für analytische Flexibilität
  • spezifizierte Qualität bei positiver und negativer Elektrospray-Ionisation (ESI) und chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck-Massenspektrometrie (APCI-MS) für geringste Nachweisgrenzen und Vertrauen in Analysen mit allen wichtigen MS-Modi (Test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • geringstes Verunreinigungsprofil: für interferenzfreie Basislinien (Test 2)
  • Durch einen 0,2-μm-Filter filtriert (Test 3), um Folgendes bereitzustellen:
—Eine lange Lebensdauer für Filter und mechanische Teile der HPLC-Systeme
—Verringertes Risiko einer Säulenverstopfung
  • In Borosilikatglasflaschen verpackt, um die Kontamination mit Metallionen zu minimieren
  • geringstes Maß an Spurenmetallverunreinigungen, um die Metallionenadduktbildung zu minimieren
—< 5 ppb
  • geringstes Maß an Polyethylenglycol(PEG)-Verunreinigungen im UHPLC-MS-Lösungsmittelangebot (PEG S/N Signal-Rausch-Verhältnis < 50)
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,3 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,005 %
Azidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043601.036541.04366
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
LC-MS/MS with atmospheric pressure chemical ionisation to study the effect of UV treatment on the formation of vitamin D3 and sterols in plants
Japelt RB, et al.
Food Chemistry, 129(1), 217-225 (2011)
Intoxication caused by new psychostimulants: analytical methods to disclose acute and chronic use of benzofurans and ethylphenidate
Barcelo B, et al.
International Journal of Legal Medicine, 131(6), 1543-1553 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104390918504022536924892
104390903004022536051093
104390500504054839606601
104390100004022536051048
104390250004022536051062
104390938504065266118414
104390901004022536051086
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf