Fortfahren mit
95294
Wasserstoffperoxid -Lösung
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid, 30 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,70
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Assay:
29.0-31.0% (M/M)
Form:
solution
€ 65,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
29.0-31.0% (M/M)
form
solution
shelf life
~2 yr
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
density
1.110 g/cm3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasserstoffperoxid ist eine reaktive Sauerstoffspezies, die als Nebenprodukt des normalen aeroben Metabolismus gebildet wird und die unter Stressbedingungen steigt. Ein fluorometrisches Verfahren für die Ultraspurenquantifizierung von Wasserstoffperoxid im Bereich von 10–11mol/ml wurde beschrieben. Wasserstoffperoxid wird als Endprodukt des Hydroperoxidradikals in fotochemischen Reaktionen gebildet. Es spielt die Rolle eines Oxidationsmittels in heterogenen Prozessen. Die Bestimmung von Wasserstoffperoxid im Spurenbereich mittels Oxo[5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)porphyrinato]titan(IV)-Komplex wurde beschrieben.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Wasserstoffperoxidlösung kann zur Titansilikat(TS-1)-katalysierten Epoxidierung von niederen Olefinen eigesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H341021676318304
description
tested according to Ph. Eur.
description
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
description
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
description
34.5-36.5%
assay
29.0-31.0% (M/M)
assay
≤32%
assay
29.0-32.0% (ACS specification)
assay
34.5-36.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/mL at 25 °C
density
1.11 g/cm3
density
1.130 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid -Lösung
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)