Merck
1.07054
Supelco
Pentan
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
Pentane
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-692-4
bp:
35-36 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPARTA®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
~8.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Löslichkeit
0.4 g/L
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C