Merck
8.22285
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
Synonym(e):
Sodium nitrite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Solubility:
820 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
potency
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
820 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822285010004022536487724
822285905004022536738109
822285500004022536487748
822285100004022536487731