Merck
1.05669
Supelco
Lithiumbromid
extra pure
Größe auswählen
1 KG
€ 385,00
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 385,00
About This Item
Lineare Formel:
LiBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable