Fortfahren mit
449873
Lithiumbromid
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium monobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-439-8
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
€ 80,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: lithium
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229733746479213225
description
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
description
powder and chunks, ≥99.995% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
particle size
−10 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)