Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
solid
potency
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubility
1.7 g/L
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3), chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
cation traces
Fe: ≤0.05%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.5%, Na: ≤0.05%, Sr: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Application
- Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): In dieser Forschung werden die verbesserten Eigenschaften von Calciumhydroxid untersucht, wenn es für Anwendungen mit großer Oberfläche modifiziert wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung für umwelt- und materialwissenschaftliche Anwendungen, insbesondere bei der Schadstoffkontrolle und bei fortschrittlichen Werkstoffkompositen. (Yan et al., 2024).
Analysis Note
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,03 %
Carbonat (als CaCO₃): ≤ 3,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Schwefelverbindungen (als SO₄): ≤ 0,1 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,05 %
K (Kalium): ≤ 0,05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 %
Na (Natrium): ≤ 0,05 %
Sr (Strontium): ≤ 0,05 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumhydroxid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c