Fortfahren mit
P8166
Kaliumiodid
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
KI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
€ 84,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03124-M6039960399
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)