Merck
32855
Eosin-Methylenblau
according to May-Grünwald
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45380/52015
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
quality
according to May-Grünwald
εmax
≥1000 at 635-655 nm in methanol, ≥650 at 512-532 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Eosin has been used in combination with methylene blue, to detect carboxlic acid group in organic compounds. It gives a red or orange-coloured precipitate on treatment with carboxylic acid solution in water, acetone, alcohol, or dioxin. It is also used as an indicator for differentiation of the colon from the typhoid-dysentery group of bacteria.
Mischung von Eosin- und Methylenblau-Farbstoffen für Differentialmedien für die Kultur und Identifizierung pathogener Mikroorganismen, z.B. Neisseria sicca,, Acinetobacter calcoaceticus.
Application
Eosin methylene blue was used for staining cells, during optical microscopy studies, done for analysis of cell morphology.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin-Methylenblau
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)