zur Isolierung und Differenzierung von E.coli und Enterobacter
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klar bis fast klarAussehen (Farbe)rotbraunpH-Wert (25 °C)6.9 - 7.3Dieses Nährmedium enthält produktionsbedingt immer feines Präzipitat in variierendem Ausmaß.Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))≥ 50 %Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))≥ 50 %Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli 194 (Freiburg))≥ 50 %Wiederfindung auf Testmedium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))≥ 50 %Wachstum (Shigella sonnei ATCC 11060)gut bis sehr gutWachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))gut bis sehr gutWachstum (Proteus mirabilis ATCC 14273)gut bis sehr gutWachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))kein bis schwachMetallglanz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Metallglanz (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))+Metallglanz (Escherichia coli 194 (Freiburg))+Metallglanz (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))-Metallglanz (Shigella sonnei ATCC 11060)-Metallglanz (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))-Metallglanz (Proteus mirabilis ATCC 14273)-Bebrütung: 24 Std. 35 °C aerob. E.coli und E.cloacae mit Spiralplattenmethode, übrige Stämme im Drei-Ösen-Ausstrich geprüft.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany