Fortfahren mit
1.06586
Natriumphosphat, zweibasisch
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumphosphat, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 84,20
1 kg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 120,00
2.5 kg
Voraussichtliches Versanddatum17. September 2026vonDarmstadt
€ 240,00
12 kg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 1.380,00
50 kg
Voraussichtliches Versanddatum08. Oktober 2026vonDarmstadt
€ 3.910,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 84,20
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
>450 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium phosphate dibasic can be used as:
  • A component of the mobile phase for the analysis of guanidinoacetate methyltransferase using high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • The source of phosphate ions in the synthesis of hydroxyapatite nanopowders.
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 8,7 - 9,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,2 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: PX1590; PX1590-1; PX1590-5; PX1590-7; PX1590-20;
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.438381.06559RDD022
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
anhydrous
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
impurities
≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumphosphat, zweibasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf