Merck
1.00244
Supelco
Citronensäure Monohydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure, Hydroxytricarballylsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-069-1
NACRES:
NA.21
Assay:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Löslichkeit:
880 g/L
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<1 Pa ( 25 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
Verunreinigungen
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
Farbe
clear
white to almost white
pH-Wert
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp (Schmelzpunkt)
135-152 °C
Übergangstemp.
flash point 173.9 °C
Löslichkeit
880 g/L
Dichte
1.54 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800‑1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Kationenspuren
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Biopolymeric Blends of Thermoplastic Starch and Polylactide as Sustainable Packaging Materials: In dieser Publikation wird Zitronensäure-Monohydrat bei der Synthese biologisch abbaubarer Polymere verwendet, was seinen Nutzen bei der Entwicklung nachhaltiger Materialien im industriellen Fertigungs- und Umweltsektor unterstreicht (Jozinović A et al., 2024).
Verlinkung
Ersetzt: CX1725-1; CX1725-3; CX1725
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): 99,5 - 100,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weiße bis fast weiße oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (200 g/l; Wasser): klar (≤ 3 NTU) oder nicht mehr farbintensiv als die Referenzlösung Y₇, BY₇ oder GY₇
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 50 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,2 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 1 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 3 ppm
Fe (Eisen, gemäß Reag. Ph  Eur): geeignet für den Grenzwerttest für Eisen
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppm
Oxalate (als C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Sulfatasche: ≤ 200 ppm
Wasser (nach Karl Fischer): 7,5 - 8,8 %
Entspricht ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173.9 °C - closed cup