Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,20 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (alkalimetric)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Rolle der Zitronensäure in der Nanotechnologie: Diese Forschungsarbeit zur Verwendung von Zitronensäure als Vorstufe bei der Synthese von Kohlenstoffpunkten unterstreicht ihre Rolle bei der Herstellung von fluoreszierenden Nanopartikeln für moderne Materialanwendungen (J Schneider et al., 2017).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent, anhydrous |
| assay ≥99% (alkalimetric) | assay ≥97% (GC) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form - | form crystals |
| pH 1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 1.8 (25 °C, 50 g/L) | pH - | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zitronensäure
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c