Fortfahren mit
C7129
Citronensäure Monohydrat
reagent grade, ≥98% (GC/titration), powder
Citric acid monohydrate
Synonym(e):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
≥98% (GC/titration)
Form:
powder
Grade:
reagent grade
€ 38,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Citronensäure Monohydrat, reagent grade, ≥98% (GC/titration)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (GC/titration)
form
powder
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid monohydrate(CAM) is an organic acid. It can be produced by crystallization from mother liquor of citric acid solution at 20-25°C during citric acid synthesis. Its molar enthalpy of solution in water has been reported to be ΔsolHm (298.15K, m = 0.0203molkg-1) = (29061±123)Jmol-1. An investigation of its crystal growth kinetics indicates that growth is linearly dependent on size.
Application
Citric acid monohydrate may be used:
  • To prepare citric acid solution employed in the acetone method of 68Ga pre-purification and radiolabeling technique.[1]
  • To prepare Tris-citrate buffer employed for the electrophoresis of bacterial enzymes.[2]
  • To improve the release of diltiazem hydrochloride from melt extruded matrix tablets.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33114271021.00243
grade
reagent grade
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
assay
≥98% (GC/titration)
assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder
form
solid
form
grit
form
fine powder
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
solubility
-
solubility
-
solubility
880 g/L
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citronensäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Size dependency of citric acid monohydrate growth kinetics.
Bravi M and Mazzarotta B.
Chemical Engineering Journal, 70(3), 203-207 (1998)
Michael K Schultz et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 76, 46-54 (2012-10-03)
A new NaCl based method for preparation of gallium-68 labeled radiopharmaceuticals has been adapted for use with an automated gallium-68 generator system. The method was evaluated based on 56 preparations of [(68)Ga]DOTATOC and compared to a similar acetone-based approach. Advantages
Methods of multilocus enzyme electrophoresis for bacterial population genetics and systematics.
R K Selander et al.
Applied and environmental microbiology, 51(5), 873-884 (1986-05-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7129-500G04061835321049
C7129-5KG04061833511954
C7129-1KG04061833511947
C7129-10MG04061832996745
C7129-100G04061833511930
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review