Fortfahren mit
T-148
(-)-11-Nor-delta9-THC- 9-carboxylic acid glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)OC(=O)C2=C[C@@H]3[C@H](C(Oc4c3c(cc(c4)CCCCC)O)(C)C)CC2
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15-,16-,20+,21+,22-,23+,26+/m1/s1
InChI key
UWXZAZRSQQLWKH-XUEDFLTMSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T170T112
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
concentration
100 μg/mL in methanol
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)