Merck
850150P
Avanti
18:1 PI(3)P
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
PIP[3′](18:1/18:1)
Größe auswählen
100 μG
€ 108,00
500 μG
€ 439,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 108,00
500 μG
€ 439,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H90N2O16P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
977.15
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850150P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850150P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)57-35-37(59-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-58-63(55,56)61-45-42(50)40(48)41(49)44(43(45)51)60-62(52,53)54;;/h17-20,37,40-45,48-51H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H,55,5
InChIKey
BYXVELJOJLXSIL-ADVUQDOQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Phosphatidylinositolphosphat befindet sich in der Plasmamembran.[1]
Anwendung
18:1 PI[1]P wird zur Herstellung von Liposomen eingesetzt.[2] Darüber hinaus kann es zur Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln für Liposomen-Flotationsuntersuchungen verwendet werden.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositolphosphat trägt zur Förderung der plasmamembranständigen H+-ATPase von Saccharomyces cerevisiae bei.[1] Phosphatidylinositol-3-phosphat (PtdIns3P) ist für die Biogenese von Autophagosomen und deren Vorläufern essenziell.[2]
Verpackung
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850150P - 100 μg)
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850150P - 500 μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Septins promote macropinosome maturation and traffic to the lysosome by facilitating membrane fusion
Dolat L and Spiliotis ET
The Journal of Cell Biology, 214(5), 517-527 (2016)
Richard J Chi et al.
The Journal of cell biology, 204(5), 793-806 (2014-02-26)
Retromer is an endosomal sorting device that orchestrates capture and packaging of cargo into transport carriers coated with sorting nexin BAR domain proteins (SNX-BARs). We report that fission of retromer SNX-BAR-coated tubules from yeast endosomes is promoted by Vps1, a
Mariko Yokogawa et al.
The Journal of biological chemistry, 287(42), 34936-34945 (2012-08-24)
Phosphoinositides (PIs) are crucial lipid components of membranes and are involved in a number of cellular processes through interactions with their effector proteins. Recently, we have established a lipid-protein nanoscale bilayer (nanodisc) containing PIs, hereafter referred to as PI-nanodisc and
Etienne Morel et al.
Nature communications, 4, 2250-2250 (2013-08-03)
Defects in endosomal sorting have been implicated in Alzheimer's disease. Endosomal traffic is largely controlled by phosphatidylinositol-3-phosphate, a phosphoinositide synthesized primarily by lipid kinase Vps34. Here we show that phosphatidylinositol-3-phosphate is selectively deficient in brain tissue from humans with Alzheimer's
Qualitative and quantitative characterization of protein-phosphoinositide interactions with liposome-based methods
Busse RA, et al.
Autophagy, 9(5), 770-777 (2013)