Wichtige Dokumente
850153P
Avanti
18:1 PI(3,4)P2
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[3′,4′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850153P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850153P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850153P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)