710333P
Avanti
16:0 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1′,3′-bis[1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (710333P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
755.6 - 820.4 °F
Flammpunkt (°C)
402 - 438 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)