Merck
840034P
Avanti
16:0–18:1 PS (POPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serin (Natriumsalz); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
Größe auswählen
10 MG
€ 98,70
25 MG
€ 156,00
200 MG
€ 785,00
500 MG
€ 1.530,00
€ 98,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 98,70
25 MG
€ 156,00
200 MG
€ 785,00
500 MG
€ 1.530,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H75NO10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
783.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 98,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840034P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840034P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840034P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840034P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChIKey
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phosphoserin/Phosphatidylserin (PS) ist ein endogenes Phospholipid,[1] das in allen polyanionischen Makromolekülen vorkommt.[2]
Anwendung
16:0-18:1 PS (POPS) wird wie folgt verwendet:
  • in Phospholipidmischungen für die Nanoscheibenherstellung[3]
  • bei der Liposomherstellung[4]
  • bei der Lipidvesikelherstellung für die Oberflächenplasmonresonanz(SPR)-Analyse.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoserin (PS) kann als Matrix für die Erkennung des Krebsantigens 125 (CA 125) eingesetzt werden.[6] Es ist essenziell für gesunde Nervenzellmembranen und Myelin.[1] Exogenes PS kann beim Menschen aktiv absorbiert werden. Es ist dazu in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des Kurzzeitgedächtnisses, der Fähigkeit, neue Erinnerungen zu erschaffen, sich zu konzentrieren, Schlussfolgerungen zu ziehen und Probleme zu lösen sowie bei vielen anderen kognitiven Aktivitäten. Es ist aktiv an den Bewegungsfunktionen beteiligt, z. B. schnelle Reaktionen und Reflexe.[1]
Verpackung
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (840034P-10mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (840034P-200mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (840034P-25mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (840034P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cellular phosphatase activity of C1-Ten/Tensin2 is controlled by Phosphatidylinositol-3, 4, 5-triphosphate binding through the C1-Ten/Tensin2 SH2 domain
Kim E, et al.
Cellular Signalling, 51, 130-138 (2018)
Fluorophore Labeling, Nanodisc Reconstitution and Single-molecule Observation of a G Protein-coupled Receptor
Lamichhane R, et al.
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Josef Melcr et al.
Journal of chemical theory and computation, 16(1), 738-748 (2019-11-26)
Phosphatidylserine (PS) lipids are important signaling molecules and the most common negatively charged lipids in eukaryotic membranes. The signaling can be often regulated by calcium, but its interactions with PS headgroups are not fully understood. Classical molecular dynamics (MD) simulations
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), e2087-e2087 (2017)
Kari Kusler et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(50), 12883-12889 (2016-12-14)
Phosphatidylserine (PS) has previously been found to bind Cu2+ in a ratio of 1 Cu2+ ion per 2 PS lipids to form a complex with an apparent dissociation constant that can be as low as picomolar. While the affinity of