Merck
810150C
Avanti
18:1 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-(lissamin-rhodamin B-sulfonyl) (Ammoniumsalz)
Größe auswählen
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 377,00
10 MG
€ 537,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 377,00
10 MG
€ 537,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C68H109N4O14PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1301.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810150C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810150C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810150C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (810150C-10mg)
1 mg/mL (810150C-1mg)
1 mg/mL (810150C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Lα-Phosphatidylethanolamin (PE) ist das zweithäufigste Phospholipid bei Tieren, Pflanzen und Hefe.[1]
Anwendung
18:1 Liss Rhod PE eignet sich zur Markierung von DOPC (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin) für Visualisierungszwecke.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 Liss Rhod PE ist ein fluoreszierend markiertes Lipid,[3] das nützlich für die Markierung von riesigen, unilamellaren Vesikeln (GUV) ist.[4] L-α-Phosphatidylethanolamin erhält die Membranintegrität.[5]
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810150C-10mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810150C-1mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810150C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters
Kim W, et al.
Nature, 556(7699), 103-103 (2018)
Spatiotemporal control of coacervate formation within liposomes
Deshpande S, et al.
Nature Communications, 10(1), 1800-1800 (2019)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other
Stabilization of liposomes against stress using polyelectrolytes: Interaction mechanisms, influence of pH, molecular weight, and polyelectrolyte structure
Rinaudo M, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 14(8), 667-677 (2009)
Yang Liu et al.
Nature communications, 10(1), 5108-5108 (2019-11-11)
Mounting evidence suggests that the tumor microenvironment is profoundly immunosuppressive. Thus, mitigating tumor immunosuppression is crucial for inducing sustained antitumor immunity. Whereas previous studies involved intratumoral injection, we report here an inhalable nanoparticle-immunotherapy system targeting pulmonary antigen presenting cells (APCs)