Merck
850156P
Avanti
18:1 PI(3,4,5)P3
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4,5-trisphosphat] (Ammoniumsalz); PIP3[3′,4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
Größe auswählen
100 μG
€ 108,00
500 μG
€ 439,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 108,00
500 μG
€ 439,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H98N4O22P4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1171.17
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850156P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850156P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850156P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChIKey
CTYBALUTLRWYAN-CJXCTDJBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Phosphatidylinositol ist ein strukturelles Phospholipid.[1] Phosphatidylinositolphosphat (PIP) befindet sich in der Plasmamembran.[2]
Anwendung
18:1 PI (3,4, 5) eignet sich für die Herstellung von Lipidstammlösung zur Bildung von gemischten Mizellen.[3] Es wurde auch verwendet:
  • in der Herstellung von planaren Lipid-Doppelschichten (SLBs)[4]
  • für die Ergänzung oder Anreicherung der Phagozytenmembran[5]
  • in Herstellung von Liposomen[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoinositol-haltige Sphingolipide können im Vergleich zu Glycerophospholipiden schon bei niedrigeren Konzentrationen eine ATPase induzieren.[2]
Verpackung
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850156P - 500 μg)
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850156P-100 ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Achieving a graded immune response: BTK adopts a range of active/inactive conformations dictated by multiple interdomain contacts
Joseph RE, et al.
Structure, 25(10), 1481-1494 (2017)
Protein kinase Czeta exhibits constitutive phosphorylation and phosphatidylinositol-3, 4, 5-triphosphate-independent regulation
Tobias IS, et al.
The Biochemical Journal, 473(4), 509-523 (2016)
Phosphatidylinositol Turnover and Receptors
Ramazzotti G, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics (2016)
K-Ras4B remains monomeric on membranes over a wide range of surface densities and lipid compositions
Chung JK, et al.
Biophysical Journal, 114(1), 137-145 (2018)
Dissociation of Rac1 (GDP)-RhoGDI complexes by the cooperative action of anionic liposomes containing phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate, Rac guanine nucleotide exchange factor, and GTP
Ugolev Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(32), 22257-22271 (2008)