Merck
840035C
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serin (Natriumsalz); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Größe auswählen
10 MG
€ 102,00
25 MG
€ 142,00
200 MG
€ 785,00
500 MG
€ 1.340,00
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 102,00
25 MG
€ 142,00
200 MG
€ 785,00
500 MG
€ 1.340,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H77NO10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
810.03
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 102,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChIKey
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
DOPS ist ein hervorragender Ersatz für natürlich vorkommendes Hirn-PS. Es hat ähnliche physikalische Eigenschaften und ist stabiler gegenüber Oxidierung. DOPS wird zusammen mit DOPC und DOPE in Lipidmischungen verwendet, um in Koagulationstudien die Membranen von Blutplättchen nachzuahmen.
Phosphoserin/Phosphatidylserin (PS) ist ein endogenes Phospholipid,[1] das in allen polyanionischen Makromolekülen vorhanden ist.[2] 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho-L-Serin (DOPS) enthält eine Carbonsäuregruppe und eine protonierte Amingruppe in ihrer Kopfgruppe.[3]
Anwendung
18:1 PS (DOPS) wird als Komponente in gestützten Membranröhren(SMrT)-Templates eingesetzt.[4] Es wird auch zur Herstellung von Vesikeln zur Lipid- und Inhaltsmischung sowie zur Herstellung von Lipidmischungen verwendet.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoserin (PS) kann als Template für die Erkennung des Krebsantigens 125 (CA 125) eingesetzt werden.[6] Es ist sehr wichtig für die Gesundheit von Nervenzellmembranen und Myelin.[1] Exogenes PS kann beim Menschen aktiv absorbiert werden. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung des Kurzzeitgedächtnisses, der Konsolidierung des Langzeitgedächtnisses, der Fähigkeit, neue Erinnerungen zu speichern, und einigen weiteren kognitiven Aktivitäten. Es ist aktiv an den Bewegungsfunktionen beteiligt, z. B. schnelle Reaktionen und Reflexe.[1]
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (840035C-500mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (840035C - 10 mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (840035C - 200 mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (840035C - 25 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A single vesicle-vesicle fusion assay for in vitro studies of SNAREs and accessory proteins
Diao J, et al.
Nature Protocols, 7(5), 921-921 (2012)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)