Merck
860061C
Avanti
Eier-SM
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
16:0 SM; Hexadecanoyl-Sphingomyelin; N-Hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholin; N-(Hexadecanoyl)-sphing-4-enin-1-phosphocholin
Größe auswählen
25 MG
€ 151,00
200 MG
€ 297,00
€ 151,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 151,00
200 MG
€ 297,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 151,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Sphingomyelin (Egg, Chicken), chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (860061C-25mg)
25 mg/mL (860061C-1g)
25 mg/mL (860061C-200mg)
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChIKey
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Als ein Hauptbestandteil von Zellmembranen kommt Sphingomyelin in den Membranen von Nervenzellen (in den Myelinscheiden) und Erythrozyten in besonders hohen Konzentrationen vor. Früher wurde angenommen, dass es durch intermolekulare Wechselwirkungen, die durch die 2-Amidgruppe, die 3-Hydroxygruppe und die 4,5-Trans-Doppelbindung der Sphingoidbase vermittelt werden, lediglich eine strukturelle Rolle spielt, ähnlich wie die Funktion von Phosphatidylcholin.[1] Heute weiß man jedoch, dass Sphingomyelin eine hohe Affinität für Cholesterin aufweist und dass diese beiden Lipide in einer ungeordneten Flüssigphase eng in geordnete Flüssigdomänen gepackt werden, um Lipid Rafts zu bilden.[1] Es wird angenommen, dass diese Membranmikrodomänen als Signalplattformen fungieren, um die Lokalisierung und Wechselwirkungen von Proteinen zu regulieren. Aber Sphingomyelin beeinflusst die Signalisierung nicht nur als Komponente von Lipid Rafts, es ist auch ein Vorläufer von Ceramiden und anderen Sphingolipidmetaboliten, die den Sphingomyelinzyklus oder das Sphingolipidnetzwerk umfassen.[1]
Sphingomyelin und verwandte Lipide
Anwendung
Eier-SM eignet sich für folgende Verwendung:
  • zur Aufbereitung von Liposomen[2][3]
  • zur Synthese von Dihydrosphingomyelin (dhSM)[4]
  • für den Sphingomyelin-Assay[5]
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (860061C-1g)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (860061C-200mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (860061C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Light Scattering By Optically-Trapped Vesicles Affords Unprecedented Temporal Resolution Of Lipid-Raft Dynamics
Collard L, et al.
Scientific reports, 7(1), 8589-8589 (2017)
Maia Kinnebrew et al.
eLife, 8 (2019-10-29)
Previously we proposed that transmission of the hedgehog signal across the plasma membrane by Smoothened is triggered by its interaction with cholesterol (Luchetti et al., 2016). But how is cholesterol, an abundant lipid, regulated tightly enough to control a signaling
A novel flow cytometric assay to quantify interactions between proteins and membrane lipids
Temmerman K and Nickel W
Journal of Lipid Research, 50(6), 1245-1254 (2009)
Changes in serum sphingomyelin after Roux-en-Y gastric bypass surgery are related to diabetes status
Carlsson ER, et al.
Frontiers in Endocrinology, 9, 172-172 (2018)
Dihydroceramide accumulation mediates cytotoxic autophagy of cancer cells via autolysosome destabilization
Hernandez-Tiedra S, et al.
Autophagy, 12(11), 2213-2229 (2016)