Merck
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propan (Chlorsalz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H80NO4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.54
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cationic lipids
transfection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChIKey
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Anwendung
18:1 TAP(DOTAP) wird bei der Herstellung von liposomgestützten Doppelschichten eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 TAP (DOTAP) ist eine kationische Lipidstruktur, die für den Nukleinsäuren- und Proteintransport in vitro und in vivo verwendet wird. Die Lipidzusammensetzung und der Zelltyp beeinflussen das Transfektionspotenzial von DOTAP (1,2-Dioleoyl-3-trimethylammoniumpropan). 18:1 TAP (DOTAP) vermittelt die Gen-Knockdown-Methode in hämatopoetischen Stammzellen (HSC).
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (890890C-1g)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (890890C-200mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (890890C-25mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (890890C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Xuejuan Ma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16304-16311 (2019-11-09)
Aggregation-induced emission (AIE) is a powerful method to produce fluorescence for a diverse range of applications. While most previous work induced aggregation by change of solvent, ionic strength, pH, or self-assembly, we herein explored adsorption-induced aggregation using 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidene bis(methanylylidene)) bis(3-hydroxybenzoic
Hojun Kim et al.
ACS nano, 12(9), 9196-9205 (2018-08-08)
The success of gene technologies hinges on our ability to engineer superior encapsulation and delivery vectors. Cubosomes are lipid-based nanoparticles where membranes, instead of enveloping into classic liposomes, intertwine into complex arrays of pores well-ordered in a cubic lattice. These
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)