Merck
840457C
Avanti
16:0-18:1 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (Natriumsalz); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H76O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
770.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840457C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (840457C-25mg)
25 mg/mL (840457C-1g)
25 mg/mL (840457C-200mg)
25 mg/mL (840457C-500mg)
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChIKey
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phosphoglycerid (PG) wird auch als Glycerophospholipid bezeichnet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Membrandoppelschichten. Es verfügt über ein Glycerin-Grundgerüst mit drei Kohlenstoffen, zwei langkettigen Fettsäuren, wobei Kohlenstoff 1 und 2 des Glycerins an Hydroxylgruppen verestert sind und die Phosphorsäure an die C3-Hydroxylgruppe des Glycerins verestert ist. Es kommt in hoher Konzentration in den Membranen aller Zellen und in niedriger Konzentration in Fettspeichern vor. 16:0–18:1 PG/1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (POPG) ist ein anionisches Lipid, das eine negative Ladung pro Lipid besitzt.
Anwendung
16:0–18:1 PG wird zur Herstellung von Liposomen eingesetzt. Es ist als Komponente von Monoolein zur Behandlung von aufgereinigtem β2-adrenergem Rezeptor-(β2AR)-T4-Lysozym (T4L)-Gαs α5 Helix (GsCT)-CC-Chimeraprotein und zur Herstellung von Lipidvesikeln geeignet.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoglyceride (PG)/Glycerophospholipide spielen bei den Zellsignalsystemen eine wichtige Rolle. Sie dienen auch als Anker für Proteine in Zellmembranen.
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (840457C-1g)
Transparente versiegelte 5-mL-Glasampulle (840457C-200mg)
Transparente versiegelte 5-mL-Glasampulle (840457C-25mg)
Transparente versiegelte 5-mL-Glasampulle (840457C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lipids
Medical Biochemistry, 99-119 (2017)
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Structural insights into the process of GPCR-G protein complex formation
Liu X, et al.
Cell, 177(5), 1243-1251 (2019)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227-239 (2017)
Mechanism of four de novo designed antimicrobial peptides
Murray B, et al.
Test, 291(49), 25706- 25715 (2016)