Merck
840051C
Avanti
Ei-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Ei-PC (99 %)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken), chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840051C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840051C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840051C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840051C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (840051C-25mg)
25 mg/mL (840051C-1g)
25 mg/mL (840051C-200mg)
25 mg/mL (840051C-500mg)
Lipid-Typ
phospholipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
L-α-Phosphatidylcholin macht 20 % der Gesamt-Phospholipide in Hühnereiern aus. An den Positionen sn-1 und sn-2 weist es Palmitinsäure (16:0) bzw. Oleinsäure (18:1) auf.
Anwendung
Ei-PC wird für folgende Zwecke verwendet:
  • zur Herstellung von unilamellaren Vesikeln
  • zur Herstellung von Liposomen für die Rekonstitution von Proteoliposomen
  • als Bestandteil von Liposomen bei Lipidtransfer-Assays
Biochem./physiol. Wirkung
Ei-PC (Phosphatidylcholin) begünstigt in seiner gesättigten Form die Hemmung der Cholesterin-Absorption. Darüber hinaus fungiert es als Substrat für Mikroben zur Synthese von Trimethylamin-N-oxid (TMAO) und trägt dadurch zu einem höheren Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen (HKE) bei. Es wird zur Herstellung von Lipiden und Liposomen für biophysische Studien verwendet.
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe; argongefüllter Folienbeutel (840051C – 1 g)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051C – 200 mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051C – 25 mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle; argongefüllter Folienbeutel (840051C – 500 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of interactions of eggPC lipid structures with different biomolecules
Chahar FC, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 210(4), 60-69 (2018)
Using optical trap to measure the refractive index of a single animal virus in culture fluid with high precision
Pang Y, et al.
Biomedical Optics Express, 7(5), 1672-1689 (2016)
Christina M Bailey et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 11986-11997 (2017-09-28)
Supported lipid bilayers (SLBs) have been used extensively in a variety of biotechnology applications and fundamental studies exploring lipid behavior. Despite their widespread use, various physicochemical parameters have yet to be thoroughly investigated for their impact on SLB formation. In
Structure-function insights into direct lipid transfer between membranes by Mmm1-Mdm12 of ERMES
Kawano S, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(3), 959-974 (2018)
Roman Y Pishchalnikov et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(46), 25707-25719 (2019-11-14)
To prevent irreversible damage caused by an excess of incident light, the photosynthetic machinery of many cyanobacteria uniquely utilizes the water-soluble orange carotenoid protein (OCP) containing a single keto-carotenoid molecule. This molecule is non-covalently embedded into the two OCP domains