Z675598
Polyethylene carboy with spigot
size 8 L (2 gal)
Größe auswählen
€ 229,00
Größe auswählen
About This Item
€ 229,00
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene carbonate (Bottle and spigot)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11847-0020
Größe
8 L (2 gal)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)