Z675547
Polypropylene carboy with spigot
size 20 L
Synonym(e):
laboratory dispenser
Größe auswählen
€ 232,00
Größe auswählen
About This Item
€ 232,00
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11846-0050
Größe
20 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Single-handed spigot control for simple dispensing
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- Two large handles for transport or pouring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)