Merck
Z178365
Scienceware® dispensing jug
snap closure, prevents "glugging", pkg of 1 ea
Synonym(e):
5 gallon bottle, water containers, water storage
Größe auswählen
1 EA
€ 67,40
€ 67,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 67,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 67,40
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Behälterkapazität
5 gal (20 L)
Allgemeine Beschreibung
Die Fünf-Gallonen-HDPE-Kanne hat flache Seiten, gerundete Ecken, mit Handgriffen, und einem Griff am Boden zum Ausgiessen. Die Auffüllöffnung ist 52 mm gross. Der Schraubdeckel hat ein Mittelgewinde für einen Hahn. Der LDPE 1/4 Drehhahn hat ein Ablassrohr von 5/8 in. Durchmesser und 11/4 in. Länge. Die Kanne liegt auf der Seite, Drehhahn über das Regal oder über den Tisch hervorhängend. Das Luftventil, mit Schnappverschluss, verhindert "Gluckern". Der Hahn erstreckt sich über 70 mm vom Deckel an. Einteilung in 1 Gal-Schritten. 25 cm2 x 38 cm (inkl. Griff).
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1