Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 47,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6422-0010
General description
Mit HDPE Schlauchadapter für 0,63 to 0,79 Schlauch-ID. Schlauchadapter nicht autoklavierbar. Hahnanschluß passend für alle Nalgene Behälter.
Zapfhähne passend für alle Nalgene Behälter. Beide Teile sind autoklavierbar. Gewinde mit 11/8 in × 12 in. Gewindedurchmesser. Hahn mit Schlauchanschluß für 5/8 in. I.D.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description polypropylene | description Tefzel® | description capacity 4 L (1 gal), polyethylene | description nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene |
| material polypropylene | material Tefzel® | material polyethylene | material polypropylene , polypropylene spigot and screw closure |
| manufacturer/tradename Nalgene 6422-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 6432-0010 | manufacturer/tradename Bel-Art F11847-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 2319-0130 |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hähne für Ballonflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?