Fortfahren mit
Z360279
Nalgene® runde Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2319-0130, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Gestaltet für einfaches Ablassen. Graduiert in 1gal und 5L Teilungen. Hahnmuffe in einem Stück mit dem Behälter ausgeformt. Hahnverschluß inclusive. 83B (83mm) Standarddeckel, wenn nicht anders angegeben.
PP mit PP-Schraubverschluß (83mm) inkl. Thermoplastischer Elastomerdichtung (TPE) Nur autoklavierbar bei leerem Behälter.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6567Z360252C6942
description
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
description
nominal capacity 4 L (1 gal), low-density polyethylene
description
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
description
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
4 L (1 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)