Merck
Z530670
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumverteiler mit Verbindungen
positions, 4, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 1.160,00
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.160,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
positions 4
Länge
400 mm
Allgemeine Beschreibung
Bietet Platz für Rundkolben bis 250 mL. Schliffe in NS 14/20, NS 24/40 und NS 29/32 verfügbar. Die Hähne haben eine 4 mm Bohrung.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)