Z530735
Platzsparender Vakuumverteiler
positions, 5, L 305 mm
Größe auswählen
€ 1.060,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.060,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions 5
Länge
305 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 35% kleiner als normale 5-fach Verteilerbänke
- Kompakte Bauform, trotzdem leicht zu montieren
- PTFE-Vakuumventile von J. Young
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)