Merck
Z244015
ACE Verteiler mit Gewindehähnen
positions, 3
Größe auswählen
1 EA
€ 972,00
€ 972,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 972,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 972,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 3
Hersteller/Markenname
Ace Glass 872950
Allgemeine Beschreibung
Fettfreie Verbindung mit anderen Vakuumbauteilen möglich. Alle Anschlüsse mit PTFE-Hochvakuumhähnen als Dreiwegehähne. Ein Ende jeder Leitung mit #7 Gewindestopfen und FETFE O-Ringen. Vakuumanschlüsse für Schläuche ID 8mm. Anschlüsse für Pumpe und Inertgas in 13 mm AD.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)