Merck
Z174238
Sigma-Aldrich
Zweiteilige Aldrich® Vakuum-Abscheider
hose barbs at 90°
Synonym(e):
Vacuum Trap
Größe auswählen
1 EA
€ 498,00
€ 498,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 498,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 498,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Parameter
230-490 °C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schraubschliffe NS 45/50 zur leichten Entnahme des Kondensats. 48 mm o.d. x 420 mm L; Olive mit 13 mm AD.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)