Yes, this product is made of borosilicate glass.
Z225789
Aldrich® Kühlfinger für den hocheffizienten Kaltabscheider
Standard, joint: ST/NS 45/50
Synonym(e):
Aldrich Cold-Finger, Cold-Finger Cold-Trap, High-Efficiency Cold-Trap
Größe auswählen
€ 445,00
Größe auswählen
About This Item
€ 445,00
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is this made of borosilicate glass?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the dimensions?
1 answer-
Please see the attached image below. All dimensions are in mm. The hose connections are ~7mm at the end, and taper up to ~10mm. The volume below the dip tube is approximately 22 mL.