Merck
Z517542
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumverteiler mit Verbindungen
positions, 5, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
positions 5
Länge
500 mm
Allgemeine Beschreibung
Bietet Platz für Rundkolben bis 250 mL. Schliffe in NS 14/20, NS 24/40 und NS 29/32 verfügbar. Die Hähne haben eine 4 mm Bohrung.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)