Fortfahren mit
C6567
Nalgene® runde Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 4 L (1 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0010, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 71,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
General description
Gestaltet für einfaches Ablassen. Graduiert in 1gal und 5L Teilungen. Hahnmuffe in einem Stück mit dem Behälter ausgeformt. Hahnverschluß inclusive. 83B (83mm) Standarddeckel, wenn nicht anders angegeben.
LDPE mit PP-Zapfhahn und Schraubverschluß, Behälter hat keine Griffe.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7067Z360279C6692
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)