Merck
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
Größe auswählen
1 EA
€ 201,00
€ 201,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 201,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 201,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F351430M
Scheibe AD
30 mm
Allgemeine Beschreibung
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)