Merck
W275204
Sigma-Aldrich
Methylvalerat
≥99%, FG
Synonym(e):
Methyl-valerat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
FEMA-Nummer:
2752
Beilstein:
1741905
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
588
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.182
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; sweet
SMILES String
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit[1], strawberry[2] and pineapple.[3]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)