Wichtige Dokumente
246093
Methylbutyrat
99%
Synonym(e):
3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl n-butyrate
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 30 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 60 part
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.0 °F
Flammpunkt (°C)
11.67 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?