Merck
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromthiophen
ReagentPlus®, 99%
Größe auswählen
25 G
€ 94,70
€ 94,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 94,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4Br4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 94,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
bp
326 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
SMILES String
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChIKey
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)