Fortfahren mit
D43905
2,3-Dibromothiophen
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,80
€ 71,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Br2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-542-6
Beilstein/REAXYS Number:
107512
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 71,10
Listenpreis€ 94,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
696722636223759325
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.632
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
2.157 g/mL at 25 °C
bp
218-219 °C (lit.)
bp
-
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3140-93-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)